5(6)-Carboxyfluorescein
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5(6)-FAM, 3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid
Appearance: Orange to brown Crystalline powder and/or chunks
Formule:
C₄₂H₂₄O₁₄ Point de fusion: 275 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151081 Numéro CAS: 72088-94-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange to brown Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Molar absorption coefficient | ≥72000 l/(mol.cm) (at Lamda max 492 nm, in 0.01N NaOH) |