Imprimer
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-((5-Bromopyridin-2-yl)diazenyl)-5-(diethylamino)phenol, 2-(4-Diethylamino-2-hydroxyphenylazo)-5-bromopyridine
403220010 403220050
ACRO403220010EA 159 EUR
ACRO403220010 ACRO403220050
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 98%
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
CAS No.: 14337-53-2
Formule: C₁₅H₁₇BrN₄O
Point de fusion: 155…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006255
Numéro CAS: 14337-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to dark red to purple red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Solubility complete dissolution within max 5 min
Titration with HClO4 ≥97.5 %