Imprimer
3-Bromobutanone 95% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
402910050 402910010
ACRO402910050EA 141 EUR
ACRO402910050 ACRO402910010
3-Bromobutanone 95% stabilisé
3-Bromobutanone
Formule: H₃CC(O)BrCHCH₃
Point d'ébullition: 36 °C (11 mmHg)
Densité: 1,438 g/cm³
Point éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013538
Numéro CAS: 814-75-5
UN: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer ≤1 % magnesium oxide