Imprimer
Leuco malachite green, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4'-Bis(dimethylamino)triphenylmethane, 4,4'-(Phenylmethylene)bis(N,N-dimethylaniline), 4,4'-Tetramethyldiaminotriphenylmethane, 4,4'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline), Leucomalachite green
402110050 402110250
ACRO402110050EA 78.2 EUR
ACRO402110050 ACRO402110250
Leuco malachite green, pur
Leuco malachite green
Appearance: White to light green to light brown to light blue Powder
Formule: C₂₃H₂₆N₂
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008315
Numéro CAS: 129-73-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light green to light brown to light blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
TMS 0.03 %