Imprimer
BAPTA tetrasodium salt hydrate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
401650010 401650050
ACRO401650010EA 170 EUR
ACRO401650010 ACRO401650050
BAPTA tetrasodium salt hydrate 95%
BAPTA tetrasodium salt hydrate
CAS No.: 126824-24-6
Formule: C₂₂H₂₀N₂Na₄O₁₀·xH₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683087
Numéro CAS: 336624-09-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥94.0 %
Water ≤12 % (K.F.)