Imprimer
Acid orange 5 qualité Indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): OrangeIV, Aniline yellow, 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, CI 13080, Diphenylamine orange, Indicator, S. No.: 179, Orange IV, Tropaeolin OO
401261000 401260250 401260010
ACRO401261000EA 425 EUR
ACRO401261000 ACRO401260250 ACRO401260010
Acid orange 5 qualité Indicateur
Acid orange 5
CAS No.: 554-73-4
Formule: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
Poids moléculaire: 375.38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038130
Numéro CAS: 554-73-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Ochre to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 1.4 (red) to pH 2.6 (yellow)
GC ≥97.5 %