Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate monohydrate 80% tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid, monosodium salt monohydrate
Formule:
C₁₀H₈NNaO₇S₂·1H₂O Poids moléculaire: 359.30 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150460 Numéro CAS: 312693-54-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Beige to grey Powder and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs) |
HPLC | ≥75 % |