Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Chloromethyl-2-furancarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylate
CAS No.: 2528-00-9
Formule:
C₈H₉ClO₃ Point d'ébullition: 115 °C (760 mmHg) Densité: 1,225 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00173837 Numéro CAS: 2528-00-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |