Imprimer
Furfuryl glycidyl ether 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-((Oxiran-2-ylmethoxy)methyl)furan
348490050 348490250
ACRO348490050EA 138 EUR
ACRO348490050 ACRO348490250
Furfuryl glycidyl ether 97%
Furfuryl glycidyl ether
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 103…104 °C (11 mmHg)
Densité: 1,122 g/cm³
Point éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013348
Numéro CAS: 5380-87-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %