Ethylene glycol monostearate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Appearance: White to light yellow Flakes
Formule:
C₂₀H₄₀O₃ Point d'ébullition: 149 °C Point de fusion: 55…60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051465 Numéro CAS: 111-60-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 60 °C |
Additional info | compound is a mixture of various chain-length esters and di(ethylene glycol) ester |