Imprimer
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Stabilisation: stabilisé avec sodium carbonate max, 1% w/w
346930050 346930250 346931000
ACRO346930050EA 76.4 EUR
ACRO346930050 ACRO346930250 ACRO346931000
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate 95% stabilisé
Diethyl (3,3-diethoxypropyl)phosphonate
CAS No.: 15110-17-5
Formule: C₁₁H₂₅O₅P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800259
Numéro CAS: 15110-17-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer ≤1 % Na2CO3