Imprimer
3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N1-(2-Aminoethyl)-N2-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethane-1,2-diamine
346170250 346171000 346175000
ACRO346170250EA 47.6 EUR
ACRO346170250 ACRO346171000 ACRO346175000
3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane tech.
3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane
CAS No.: 35141-30-1
Formule: C₁₀H₂₇N₃O₃Si
Poids moléculaire: 265.429 g/mol
Point d'ébullition: 114…118 °C (2 mmHg)
Densité: 1.031 g/cm³
Point éclair: 137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069173
Numéro CAS: 35141-30-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to pink to red to brown on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 14 to 18 % (as NH2)