N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3,6-Diazaoctane-1,8-diol
Appearance: White to light yellow Powder and/or chunks
Formule:
C₆H₁₆N₂O₂ Poids moléculaire: 148.21 g/mol Point de fusion: 92…99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002842 Numéro CAS: 4439-20-7 UN: 3259 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 94 to 101 °C |
Titration with HClO4 | 94 to 106 % |