(Ethylthio)trimethylsilane 90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule:
C₅H₁₄SSi Poids moléculaire: 134.312 g/mol Point d'ébullition: 69…70 °C (100 mmHg) Densité: 0.83 g/cm³ Point éclair: 16 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042890 Numéro CAS: 5573-62-6 UN: 1993 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |