Imprimer
tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
344461000 344465000
ACRO344461000EA 147 EUR
ACRO344461000 ACRO344465000
tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate 97%
tert-Butyl (3S)-3-amino-4-phenylbutanoate
Appearance: White to light yellow Low melting solid
Formule: C₁₄H₂₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798308
Numéro CAS: 120686-17-1
UN: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %