Imprimer
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
344300050 344300250
ACRO344300050EA 188 EUR
ACRO344300050 ACRO344300250
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 96%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
CAS No.: 93102-05-7
Formule: C₁₃H₂₃NOSi
Point d'ébullition: 76 °C (,3 mmHg)
Densité: 0,928 g/cm³
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674005
Numéro CAS: 93102-05-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Elemental Analysis ≥95 %