Imprimer
Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Titanium(IV) tert-butoxide, Titanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium(IV) t-butoxide, Titanium tetra-tert-butylate, Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, tert-Butyl titanate(IV)
344000050 344000250
ACRO344000050EA 113 EUR
ACRO344000050 ACRO344000250
Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Tetra-tert-butyl orthotitanate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₁₆H₃₆O₄Ti
Poids moléculaire: 340.32 g/mol
Point d'ébullition: 160…165 °C (15 mmHg)
Densité: 0.8893 g/cm³
Point éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040554
Numéro CAS: 3087-39-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay ≥97.5 %