Imprimer
Captopril 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
343700010 343700050 343700250
ACRO343700010EA 124 EUR
ACRO343700010 ACRO343700050 ACRO343700250
Captopril 98%
Captopril
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₉H₁₅NO₃S
Point de fusion: 103…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168073
Numéro CAS: 62571-86-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -125° to -134° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)