Imprimer
Triallyl isocyanurate 98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
342121000 342125000
ACRO342121000EA 63.6 EUR
ACRO342121000 ACRO342125000
Triallyl isocyanurate 98% stabilisé
Triallyl isocyanurate
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid or solid
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₃
Point d'ébullition: 149…152 °C (4 mmHg)
Densité: 1,159 g/cm³
Point éclair: 245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006554
Numéro CAS: 1025-15-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 to 1200 ppm MEHQ