Imprimer
DL-2-Benzylserine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
339780010 339780100
ACRO339780010EA 84.5 EUR
ACRO339780010 ACRO339780100
DL-2-Benzylserine 97%
DL-2-Benzylserine
Appearance: Beige to light brown Crystalline powder or flakes
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Point de fusion: 245…263 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863305
Numéro CAS: 4740-47-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %