Imprimer
2-Methyl-DL-serine hydrate 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
339750010 339750050
ACRO339750010EA 128 EUR
ACRO339750010 ACRO339750050
2-Methyl-DL-serine hydrate 96%
2-Methyl-DL-serine hydrate
CAS No.: 5424-29-3
Formule: C₄H₉NO₃.xH₂O
Point de fusion: 253…263 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791288
Numéro CAS: 5424-29-3
EINECS: 226-565-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥95 % (On dry substance)