Imprimer
Hexadecyl palmitate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
338460050 338460250 338461000
ACRO338460050EA 39.8 EUR
ACRO338460050 ACRO338460250 ACRO338461000
Hexadecyl palmitate 98%
Hexadecyl palmitate
CAS No.: 540-10-3
Formule: C₃₂H₆₄O₂
Point d'ébullition: 360 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 52…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053739
Numéro CAS: 540-10-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥97.5 %