Imprimer
tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-tert-Butyl 3-aminobutanoate
337941000 337940010
ACRO337941000EA 108 EUR
ACRO337941000 ACRO337940010
tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate 95%
tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate
CAS No.: 161105-54-0
Formule: C₈H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798294
Numéro CAS: 161105-54-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +21° to +27° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)