Imprimer
tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
337931000 337935000
ACRO337931000EA 83.3 EUR
ACRO337931000 ACRO337935000
tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate 95%
tert-Butyl (3S)-3-amino-5-methylhexanoate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid or solid
Formule: C₁₁H₂₃NO₂
Poids moléculaire: 201.31 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01076260
Numéro CAS: 166023-30-9
UN: 3259
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +11° to +15° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)