Imprimer
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% dans le dichloromethane
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
337470050 337470250
ACRO337470050EA 149 EUR
ACRO337470050 ACRO337470250
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% dans le dichloromethane
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
Appearance: Clear yellow Solution
Formule: C₁₁H₁₇ClO₅SSi
Point d'ébullition: >40 °C (760 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054774
Numéro CAS: 126519-89-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light brown Solution
Infrared spectrum Conforms
Assay 45 to 55 % solids