Imprimer
4-Amino-6-methoxypyrimidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
337450050 337450250
ACRO337450050EA 101 EUR
ACRO337450050 ACRO337450250
4-Amino-6-methoxypyrimidine 97%
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formule: C₅H₇N₃O
Point de fusion: 154…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129983
Numéro CAS: 696-45-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 159 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %