Imprimer
Phosphocreatine sel de sodium tetrahydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate, Sodium N-carbamimidoyl-N-methylglycinate dihydrogen phosphate tetrahydrate, Phosphocreatine disodium salt tetrahydrate
337340100 337340010 337340020
ACRO337340100EA 369 EUR
ACRO337340100 ACRO337340010 ACRO337340020
Phosphocreatine sel de sodium tetrahydraté 99%
Phosphocreatine sel de sodium tetrahydraté
Formule: C₄H₈N₃Na₂O₅P·4H₂O
Poids moléculaire: 327.14 g/mol (255.07 anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150192
Numéro CAS: 71519-72-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 21 to 25 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless solution
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm