Imprimer
4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid, 4-Nitrophenyl-β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 4-Nitrophenyl β-D-Glucuronide
336790500 336790010 336792500
ACRO336790500EA 44.3 EUR
ACRO336790500 ACRO336790010 ACRO336792500
4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide 99+%
4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronide
CAS No.: 10344-94-2
Formule: C₁₂H₁₃NO₉
Poids moléculaire: 315.23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036210
Numéro CAS: 10344-94-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Solubility (1 % in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≤0.05 % (p-Nitrophenol)
Specific optical rotation -107° to -113° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)