Imprimer
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
336040050 336040250 336041000
ACRO336040050EA 39.6 EUR
ACRO336040050 ACRO336040250 ACRO336041000
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride 97%
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
CAS No.: 6283-74-5
Formule: C₈H₈O₇
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037918
Numéro CAS: 6283-74-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
Specific optical rotation +56° to +62° (20 °C, 589 nm) (c=6, acetone)
Titration with NaOH ≥96.0 %