(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule:
C₁₈H₁₂O₇ Point de fusion: 174 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00067102 Numéro CAS: 64339-95-3 UN: 3261 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 192 to 196 °C |
Titration by coupling | ≥97.5 % |