Imprimer
2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-((Dimethylamino)methyl)cyclohexanone hydrochloride, Tramadol Related Compound B
335620010 335620050
ACRO335620010EA 86 EUR
ACRO335620010 ACRO335620050
2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride 98%
2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₉H₁₈ClNO
Poids moléculaire: 191.699 g/mol
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102580
Numéro CAS: 42036-65-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %