(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formule:
C₁₃H₁₈O₂ Point de fusion: 49…53 °C Point éclair: 113 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00069289 Numéro CAS: 51146-56-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 53 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +57° to +61° (20 °C, 589 nm) (c=2, EtOH) |