Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Appearance: Clear yellow to orange to dark red Liquid
Formule:
C₁₁H₁₆NO₅P Point d'ébullition: 151 °C (,1 mmHg) Densité: 1,24 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047747 Numéro CAS: 2609-49-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to orange to dark red Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm) |
NMR | ≥97.5 % |