Imprimer
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Oxyde de 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane
332060050 332060250 332061000
ACRO332060050EA 161 EUR
ACRO332060050 ACRO332060250 ACRO332061000
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxyde
CAS No.: 6609-64-9
Formule: C₂H₄ClO₃P
Point d'ébullition: 98…99 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 11…14 °C
Densité: 1,55 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043138
Numéro CAS: 6609-64-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4475 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)