Imprimer
D-erythro-Sphingosine (synthétique) 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): D-Sphingosine, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, (2S,3R,E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, 4-Sphingenine, (2S,3R,E)-2-Aminooctadec-4-ene-1,3-diol
331530500 331532500
ACRO331530500EA 348 EUR
ACRO331530500 ACRO331532500
D-erythro-Sphingosine (synthétique) 99+%
D-erythro-Sphingosine
Appearance: White to cream Powder or waxy solid
Formule: C₁₈H₃₇NO₂
Poids moléculaire: 299.50 g/mol
Point de fusion: 81…82 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036751
Numéro CAS: 123-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %