Imprimer
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% mélange dans l'eau pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
330211000 330215000
ACRO330211000EA 76.2 EUR
ACRO330211000 ACRO330215000
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% mélange dans l'eau pour biochimie
Acrylamide : Bisacrylamide
Densité: 1,035 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080848
Numéro CAS: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm