Imprimer
Verapamil hydrochloride 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-((3,4-Dimethoxyphenethyl)(methyl)amino)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylpentanenitrile hydrochloride, Verapamil HCl, 5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile Hydrochloride, (±)-Verapamil hydrochloride
329330010 329330050
ACRO329330010EA 125 EUR
ACRO329330010 ACRO329330050
Verapamil hydrochloride 99+%
Verapamil hydrochloride
Appearance: White to off-white Powder
Formule: C₂₇H₃₈N₂O₄
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055208
Numéro CAS: 152-11-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 2 h)
Residue after ignition ≤0.1 %
pH 4.5 to 6.5 (5 % solution)
Titration with HClO4 99.0 to 100.5 % (on dried substance)