Imprimer
Tamoxifen citrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (Z)-1-(4-Dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene Citrate
329320010 329320050
ACRO329320010EA 371 EUR
ACRO329320010 ACRO329320050
Tamoxifen citrate 98%
Tamoxifen citrate
CAS No.: 54965-24-1
Formule: C₂₆H₂₉NO
Poids moléculaire: 563.65 g/mol
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058321
Numéro CAS: 54965-24-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %