N-Methyl-D-aspartic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 6384-92-5
Formule:
C₅H₉NO₄ Point de fusion: 187…192 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004226 Numéro CAS: 6384-92-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -26° to -30° (20°C, 589 nm) (c=1, 6 N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |