Nω-Methyl-L-arginine monoacetate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 53308-83-1
Formule:
C₇H₁₆N₄O₂·CH₃COOH Point de fusion: 180…190 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00069311 Numéro CAS: 53308-83-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 180 to 190 °C |
TLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +9° to +13° (20 °C, 589 nm) (c=4, water) |