Imprimer
Wortmannin 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
328590010 328590050
ACRO328590010EA 131 EUR
ACRO328590010 ACRO328590050
Wortmannin 98%
Wortmannin
Appearance: White to light yellow Powder
Formule: C₂₃H₂₄O₈
Point de fusion: 234…240 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133927
Numéro CAS: 19545-26-7
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or solid or film
HPLC ≥97.5 %