Imprimer
Fumonisin B1 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
328250010 328250050
ACRO328250010EA 261 EUR
ACRO328250010 ACRO328250050
Fumonisin B1 96%
Fumonisin B1
CAS No.: 116355-83-0
Formule: C₃₄H₅₉NO₁₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133349
Numéro CAS: 116355-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Powder or granules or solid
HPLC ≥95 %