Imprimer
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine QUICK, substrat liquide pour ELISA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
328050500 328051000
ACRO328050500EA 182 EUR
ACRO328050500 ACRO328051000
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine QUICK, substrat liquide pour ELISA
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Formule: C₁₆H₂₀N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-green to light blue Solution
pH 3.50 to 3.90
Activity 90 to 110 %
Absorbance (Background level)