Imprimer
Sodium-tert-pentyloxide 95%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium tert-pentoxide, Sodium tert-pentoxide, 95%, tert-Amyl alcohol sodium salt
327551000 327555000
ACRO327551000EA 92.1 EUR
ACRO327551000 ACRO327555000
Sodium-tert-pentyloxide 95%, pur
Sodium-tert-pentyloxide
Appearance: Cream to tan Powder
Formule: C₅H₁₁NaO
Poids moléculaire: 110.132 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064245
Numéro CAS: 14593-46-5
UN: 3206
ADR: 4.2 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to tan Powder
Titration with HClO4 ≥94 %