Imprimer
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acid tetrasodium salt
325560010 325560050
ACRO325560010EA 89.4 EUR
ACRO325560010 ACRO325560050
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt 95%
1,3,6,8-Pyrenetetrasulphonic acidtetrasodium salt
Appearance: Green Crystalline powder
Formule: C₁₆H₆Na₄O₁₂S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042029
Numéro CAS: 59572-10-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥94 %