Imprimer
4-Fluorobenzyl isocyanate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
319300010 319300050
ACRO319300010EA 112 EUR
ACRO319300010 ACRO319300050
4-Fluorobenzyl isocyanate 98%
4-Fluorobenzyl isocyanate
Appearance: Colorless Liquid
Formule: C₈H₆FNO
Point d'ébullition: 211 °C (760 mmHg)
Densité: 1,186 g/cm³
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00673062
Numéro CAS: 132740-43-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %