Imprimer
1-Adamantyl isocyanate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Isocyanic acid 1-Adamantyl Ester, 1-Adamantyl Isocyanate
314360050 314360010 314360250
ACRO314360050EA 152 EUR
ACRO314360050 ACRO314360010 ACRO314360250
1-Adamantyl isocyanate 98%
1-Adamantyl isocyanate
Appearance: White Powder
Formule: C₁₁H₁₅NO
Point de fusion: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134405
Numéro CAS: 4411-25-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 150 °C
GC ≥97.5 %