Imprimer
4-Aminostyrene 90% stabilisé, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Vinylaniline
308480050 308480010 308480250
ACRO308480050EA 212 EUR
ACRO308480050 ACRO308480010 ACRO308480250
4-Aminostyrene 90% stabilisé, grade Technique
4-Aminostyrene
Appearance: Yellow to orange-red Liquid or solid
Formule: C₈H₉N
Point d'ébullition: 249 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 23…24 °C
Densité: 1,01 g/cm³
Point éclair: 99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015329
Numéro CAS: 1520-21-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange-red Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 4-tert-Butylcatechol