Imprimer
Sodium metatungstate dans l'eau stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
304100500 304102500
ACRO304100500EA 252 EUR
ACRO304100500 ACRO304102500
Sodium metatungstate dans l'eau stabilisé
Sodium metatungstate
2.82 density solution
Appearance: Clear yellow to light green Liquid
Formule: H₂Na₆O₄₀W₁₂H₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150663
Numéro CAS: 12141-67-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Assay ≥67 % (WO3)
Stabilizer Typically 0.02 % Na2Cr2O7 salt