Imprimer
Sodium metatungstate hydrate, crystallin
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
304090500 304092500 304090010
ACRO304090500EA 125 EUR
ACRO304090500 ACRO304092500 ACRO304090010
Sodium metatungstate hydrate, crystallin
Sodium metatungstate hydrate
CAS No.: 652154-12-6
Formule: H₂Na₆O₄₀W₁₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150663
Numéro CAS: 652154-12-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or beads
Assay ≥85 % (WO3)
Stabilizer ≤200 ppm (Cr-salt) Typical